Drukuj
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4607-1G PC4607-5G PC4607-25G
APOSPC4607-1GEA 656 PLN
APOSPC4607-1G APOSPC4607-5G APOSPC4607-25G
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formuła: C₈H₈FNO₃
Temp. topnienia: 47…49 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115633
Numer CAS: 28987-48-6