Drukuj
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4605-1G PC4605-5G
APOSPC4605-1GEA 480 PLN
APOSPC4605-1G APOSPC4605-5G
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆ClFO₂S
Temp. topnienia: 60…63 °C
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631930
Numer CAS: 103360-04-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II