Drukuj
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4602-5G PC4602-1G
APOSPC4602-5GEA 1370 PLN
APOSPC4602-5G APOSPC4602-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Temp. topnienia: 125…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115976
Numer CAS: 448-36-2