Drukuj
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4601-1G PC4601-5G
APOSPC4601-1GEA 145 PLN
APOSPC4601-1G APOSPC4601-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₆F₃NO
Temp. topnienia: 63…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02101784
Numer CAS: 132927-08-3