Drukuj
2-Metoksy-4-(trifluorometylo)benzaldehyd 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4600-1G PC4600-5G PC4600-25G
APOSPC4600-1GEA 160 PLN
APOSPC4600-1G APOSPC4600-5G APOSPC4600-25G
2-Metoksy-4-(trifluorometylo)benzaldehyd 99%
2-Metoksy-4-(trifluorometylo)benzaldehyd
Formuła: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Temp. topnienia: 51…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115975
Numer CAS: 132927-09-4