Drukuj
2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4594-1G PC4594-250MG
APOSPC4594-1GEA 1810 PLN
APOSPC4594-1G APOSPC4594-250MG
2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
2-(Trifluoromethyl)thiophene
Formuła: C₅H₃F₃S
Temp. Wrzenia: 95 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04973785
Numer CAS: 86093-76-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III