Drukuj
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4593-100G PC4593-25G
APOSPC4593-100GEA 1190 PLN
APOSPC4593-100G APOSPC4593-25G
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate 98%
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate
Formuła: HF₆Sb·6H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149905
Numer CAS: 72121-43-8
Numer WE (dawny EINECS): 241-023-8
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1,II