Drukuj
1,1,1,5,5,5-Heksafluoroacetyloaceton 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
PC4590-100G PC4590-25G
APOSPC4590-100GEA 1410 PLN
APOSPC4590-100G APOSPC4590-25G
1,1,1,5,5,5-Heksafluoroacetyloaceton 98%
1,1,1,5,5,5-Heksafluoroacetyloaceton
Formuła: C₅H₂F₆O₂
MW: 208.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 70 °C
Gęstość: 1.486 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000426
Numer CAS: 1522-22-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-191-0
Jednostka: 2920
ADR: 8+3 II