Drukuj
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethanone hydrochloride, 2-Amino-4'-fluoroacetophenone Hydrochloride, 4-Fluorophenacylamine hydrochloride
PC4576-1G PC4576-5G
APOSPC4576-1GEA 110 PLN
APOSPC4576-1G APOSPC4576-5G
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formuła: C₈H₉ClFNO
MW: 189.6146 g/mol
Temp. topnienia: 238…242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00193059
Numer CAS: 456-00-8