Drukuj
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4574-1G PC4574-250MG
APOSPC4574-1GEA 251 PLN
APOSPC4574-1G APOSPC4574-250MG
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formuła: C₈H₉ClFNO
Temp. topnienia: 201…204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08532459
Numer CAS: 93102-97-7