Drukuj
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4573-1G PC4573-5G PC4573-25G
APOSPC4573-1GEA 139 PLN
APOSPC4573-1G APOSPC4573-5G APOSPC4573-25G
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formuła: C₈H₉ClFNO
Temp. topnienia: 199…203 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08532458
Numer CAS: 93102-96-6