Drukuj
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4562-100MG PC4562-1G PC4562-5G
APOSPC4562-100MGEA 145 PLN
APOSPC4562-100MG APOSPC4562-1G APOSPC4562-5G
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formuła: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Temp. topnienia: 200…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070813
Numer CAS: 14091-16-8