Drukuj
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4560-25G PC4560-5G PC4560-100G
APOSPC4560-25GEA 255 PLN
APOSPC4560-25G APOSPC4560-5G APOSPC4560-100G
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₆BF₃O₃
Temp. topnienia: 113…120 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01320763
Numer CAS: 175676-65-0