Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluoroisonicotinic acid
PC4551-1G PC4551-5G
APOSPC4551-1GEA 656 PLN
APOSPC4551-1G APOSPC4551-5G
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinic acid 98%
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinic acid
Formuła: C₆HF₄NO₂
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320762
Numer CAS: 2875-10-7