Drukuj
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4548-100G PC4548-25G PC4548-5G
APOSPC4548-100GEA 0 PLN
APOSPC4548-100G APOSPC4548-25G APOSPC4548-5G
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Formuła: C₆H₂BrF₂I
MW: 318.89 g/mol
Temp. topnienia: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797752
Numer CAS: 155906-10-8