Drukuj
2-Chloro-6-trifluorometylopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4544-25G PC4544-100G
APOSPC4544-25GEA 110 PLN
APOSPC4544-25G APOSPC4544-100G
2-Chloro-6-trifluorometylopirydyna 98%
2-Chloro-6-trifluorometylopirydyna
Formuła: C₆H₃ClF₃N
Temp. Wrzenia: 60…62 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 32…36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042226
Numer CAS: 39890-95-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III