Drukuj
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4538-10G PC4538-5G PC4538-1G
APOSPC4538-10GEA 1460 PLN
APOSPC4538-10G APOSPC4538-5G APOSPC4538-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₈H₇F₄N
Temp. Wrzenia: 193 °C
Gęstość: 1,321 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061161
Numer CAS: 239135-49-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,II