Drukuj
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4537-10G PC4537-5G PC4537-1G
APOSPC4537-10GEA 261 PLN
APOSPC4537-10G APOSPC4537-5G APOSPC4537-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 197
Temp. topnienia: 22
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236290
Numer CAS: 239135-48-9
Jednostka: 1760
ADR: 8 III