Drukuj
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1H,1H,9H-Perfluorononyl methacrylate
PC4535-25G PC4535-5G
APOSPC4535-25GEA 696 PLN
APOSPC4535-25G APOSPC4535-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate
Formuła: C₁₃H₈F₁₆O₂
MW: 500.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 234 °C
Gęstość: 1.618 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078427
Numer CAS: 1841-46-9