Drukuj
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4534-25G PC4534-5G
APOSPC4534-25GEA 2500 PLN
APOSPC4534-25G APOSPC4534-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate 95%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate
Formuła: C₁₂H₆F₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 75 °C/1mmHg
Gęstość: 1,646 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00078281
Numer CAS: 4180-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-053-6