Drukuj
1H,1H,9H-Hexadecafluoro-1-nonanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4530-100G PC4530-250G PC4530-25G
APOSPC4530-100GEA 464 PLN
APOSPC4530-100G APOSPC4530-250G APOSPC4530-25G
1H,1H,9H-Hexadecafluoro-1-nonanol 97%
1H,1H,9H-Hexadecafluoro-1-nonanol
Contains upto 10% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=4.
Formuła: C₉H₄F₁₆O
Temp. Wrzenia: 155…158 °C/200mmHg
Temp. topnienia: 53…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039629
Numer CAS: 376-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-806-0