Drukuj
3-Fluorophenethyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Bromoethyl)-3-fluorobenzene
PC4528-25G PC4528-5G PC4528-250MG
APOSPC4528-25GEA 1100 PLN
APOSPC4528-25G APOSPC4528-5G APOSPC4528-250MG
3-Fluorophenethyl bromide 95%
3-Fluorophenethyl bromide
Formuła: C₈H₈BrF
MW: 203.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 94 °C/10mmHg
Gęstość: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095397
Numer CAS: 25017-13-4