Drukuj
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4513L-100G PC4513L-25G
APOSPC4513L-100GEA 2080 PLN
APOSPC4513L-100G APOSPC4513L-25G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Useful intermediate and monomer; the co-polymer with tetrafluoroethylene is sold as Teflon PFA.
Formuła: C₅F₁₀O
Temp. Wrzenia: 35…36 °C
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00191577
Numer CAS: 1623-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-600-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,II