Drukuj
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4513-100G PC4513-25G PC4513-5G
APOSPC4513-100GEA 3310 PLN
APOSPC4513-100G APOSPC4513-25G APOSPC4513-5G
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formuła: C₅HF₁₁O
Temp. Wrzenia: 40…42 °C
Temp. topnienia: –175 °C
Gęstość: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042308
Numer CAS: 3330-15-2