Drukuj
1-Jodofluoropropan 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4510-100G PC4510-25G PC4510-5G
APOSPC4510-100GEA 4060 PLN
APOSPC4510-100G APOSPC4510-25G APOSPC4510-5G
1-Jodofluoropropan 95%
Formuła: C₃F₇I
Temp. Wrzenia: 40…41 °C
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 2,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001061
Numer CAS: 754-34-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-045-5
Jednostka: 3163
ADR: 2.2,