Drukuj
Kompleks kwasu tetrafluoroborowego i eteru dietylowego
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC450290-100G PC450290-50G PC450290-250G PC450290-1KG
APOSPC450290-100GEA 0 PLN
APOSPC450290-100G APOSPC450290-50G APOSPC450290-250G APOSPC450290-1KG
Kompleks kwasu tetrafluoroborowego i eteru dietylowego
Kompleks kwasu tetrafluoroborowego i eteru dietylowego
Formuła: C₄H₁₁BF₄O
MW: 161.93 g/mol
Gęstość: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 129 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011345
Numer CAS: 67969-82-8
Numer WE (dawny EINECS): 267-983-8
Jednostka: 3129
ADR: 4.3+8 II