Drukuj
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450278-1G PC450278-5G
APOSPC450278-1GEA 394 PLN
APOSPC450278-1G APOSPC450278-5G
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₉H₈BrF₃
Temp. Wrzenia: 90…92 °C/12mmHg
Gęstość: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092900
Numer CAS: 1997-80-4
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS,III