Drukuj
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine trihydrofluoride
PC450270-100G PC450270-25G PC450270-5G
APOSPC450270-100GEA 4820 PLN
APOSPC450270-100G APOSPC450270-25G APOSPC450270-5G
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Formuła: C₈H₂₂F₃N
Temp. Wrzenia: 93…95 °C/4mmHg
Gęstość: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144880
Numer CAS: 131600-43-6
Jednostka: 3286
ADR: 3+6.1+8,II