Drukuj
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450250-100G PC450250-25G PC450250-5G
APOSPC450250-100GEA 1300 PLN
APOSPC450250-100G APOSPC450250-25G APOSPC450250-5G
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₆H₆F₃NO₃S
Temp. topnienia: 221…223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274656
Numer CAS: 52193-54-1