Drukuj
97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropent-1-ene
PC4502-25G PC4502-5G
APOSPC4502-25GEA 3410 PLN
APOSPC4502-25G APOSPC4502-5G
97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene
Formuła: C₅H₃F₇
Temp. Wrzenia: 30…31 °C
Gęstość: 1,3391 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 355-08-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III