Drukuj
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450049-1G PC450049-5G
APOSPC450049-1GEA 1030 PLN
APOSPC450049-1G APOSPC450049-5G
(1,1-Difluoropropyl)benzene
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Formuła: C₉H₁₀F₂
MW: 156.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 25 °C/2mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14525542
Numer CAS: 74185-83-4