Drukuj
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4500-1G PC4500-5G
APOSPC4500-1GEA 679 PLN
APOSPC4500-1G APOSPC4500-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol 95%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol
Formuła: C₅H₅F₇O
Temp. Wrzenia: 101…102 °C
Gęstość: 1,483 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039619
Numer CAS: 375-14-4