Drukuj
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4496U-5G PC4496U-1G PC4496U-25G
APOSPC4496U-5GEA 464 PLN
APOSPC4496U-5G APOSPC4496U-1G APOSPC4496U-25G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane 94%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane
Formuła: C₅H₄F₇I
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155834
Numer CAS: 1513-88-8