Drukuj
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyloctane-3,5-dione, 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione, HFOD
PC4496-100G PC4496-25G PC4496-5G
APOSPC4496-100GEA 3910 PLN
APOSPC4496-100G APOSPC4496-25G APOSPC4496-5G
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione 97%
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione
Formuła: C₁₀H₁₁F₇O₂
Temp. Wrzenia: 56…57 °C/10mmHg
Gęstość: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000435
Numer CAS: 17587-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 241-556-6
Jednostka: 1224
ADR: 3,III