Drukuj
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl Alcohol
PC4491-100G PC4491-25G PC4491-5G
APOSPC4491-100GEA 1600 PLN
APOSPC4491-100G APOSPC4491-25G APOSPC4491-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆BrF₃O
Temp. topnienia: 66…67 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973761
Numer CAS: 869725-53-1