Drukuj
Heptafluorobutyryl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Perfluorobutyryl chloride, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyryl chloride
PC4490-25G PC4490-100G
APOSPC4490-25GEA 1190 PLN
APOSPC4490-25G APOSPC4490-100G
Heptafluorobutyryl chloride 97%
Heptafluorobutyryl chloride
Formuła: C₄ClF₇O
MW: 232.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 38…39 °C
Gęstość: 1.556 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000707
Numer CAS: 375-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-785-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II