Drukuj
2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4487-1G PC4487-5G
APOSPC4487-1GEA 1340 PLN
APOSPC4487-1G APOSPC4487-5G
2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone 96%
2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₄BrCl₂FO
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09038425
Numer CAS: 914635-49-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,III