Drukuj
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4482-100G PC4482-25G PC4482-500G
APOSPC4482-100GEA 218 PLN
APOSPC4482-100G APOSPC4482-25G APOSPC4482-500G
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 99+%
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formuła: C₉H₇F₃O₂
Temp. Wrzenia: 80…82 °C/15mmHg
Gęstość: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043543
Numer CAS: 2557-13-3
Jednostka: 3272
ADR: 3,III