Drukuj
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC448014-1G PC448014-5G
APOSPC448014-1GEA 801 PLN
APOSPC448014-1G APOSPC448014-5G
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formuła: C8H5FN2O2
Temp. topnienia: 299 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03840628
Numer CAS: 1077-96-9