Drukuj
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-(3,5-difluorophenyl)ethanone, 3,5-Difluorophenacyl bromide
PC4473-1G PC4473-5G
APOSPC4473-1GEA 508 PLN
APOSPC4473-1G APOSPC4473-5G
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone
Formuła: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.0255 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094245
Numer CAS: 220607-75-0
Jednostka: 2920
ADR: 8+3 II