Drukuj
Bezwodnik heptafluoromasłowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4470-100G PC4470-25G
APOSPC4470-100GEA 1500 PLN
APOSPC4470-100G APOSPC4470-25G
Bezwodnik heptafluoromasłowy 95%
Bezwodnik heptafluoromasłowy
Useful for derivitisation of amines, alcohols, amino acids and other bioactive compounds for GC analysis.
Formuła: C₈F₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 106…107 °C
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 1,665 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000432
Numer CAS: 336-59-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-410-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II