Drukuj
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol
PC4465-1G PC4465-5G
APOSPC4465-1GEA 1430 PLN
APOSPC4465-1G APOSPC4465-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formuła: C₁₀H₁₁F₃O
Temp. Wrzenia: 88…91 °C/5mmHg
Gęstość: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046668
Numer CAS: 618-97-3