Drukuj
5,5,5-Trifluoropentanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4455-1G PC4455-250MG PC4455-5G
APOSPC4455-1GEA 319 PLN
APOSPC4455-1G APOSPC4455-250MG APOSPC4455-5G
5,5,5-Trifluoropentanoic acid 97%
5,5,5-Trifluoropentanoic acid
Formuła: C₅H₇F₃O₂
MW: 156.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…95 °C/15mmHg
Gęstość: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02262192
Numer CAS: 407-62-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 III