Drukuj
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethoxy(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 1,1,1-Trifluoro-3-[dimethoxy(methyl)silyl]propane
PC4452-100G PC4452-250G PC4452-25G
APOSPC4452-100GEA 2520 PLN
APOSPC4452-100G APOSPC4452-250G APOSPC4452-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane
Formuła: C₆H₁₃F₃O₂Si
MW: 202.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 85 °C/150mmHg
Gęstość: 1.089 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 57.8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053175
Numer CAS: 358-67-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-619-4
Jednostka: 1993
ADR: 3 III