Drukuj
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-5-fluoropyridin-3-ol
PC445038-100MG PC445038-250MG
APOSPC445038-100MGEA 305 PLN
APOSPC445038-100MG APOSPC445038-250MG
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine
Formuła: C₆H₄ClFO
MW: 147.5400 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095268
Numer CAS: 884494-35-3