Drukuj
5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Iodo-5-fluoropyridine
PC445023-250MG PC445023-1G
APOSPC445023-250MGEA 437 PLN
APOSPC445023-250MG APOSPC445023-1G
5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
5-Fluoro-2-iodopyridine
Formuła: C5H3FIN
MW: 222.99 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07787574
Numer CAS: 159870-80-1