Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC445018-1G PC445018-5G PC445018-25G
APOSPC445018-1GEA 516 PLN
APOSPC445018-1G APOSPC445018-5G APOSPC445018-25G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrFN
MW: 190.0130 g/mol
Temp. Wrzenia: 60 °C/3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09839278
Numer CAS: 128071-79-4