Drukuj
kwas heptafluorobutyrowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
PC4450-100G PC4450-250G PC4450-25G
APOSPC4450-100GEA 508 PLN
APOSPC4450-100G APOSPC4450-250G APOSPC4450-25G
kwas heptafluorobutyrowy 98%
kwas heptafluorobutyrowy
Biochemistry, 20, 4530 (1981): anion-pairing agent for reverse phase HPLC purification of proteins & peptides.
Formuła: C₄HF₇O₂
MW: 214.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…121 °C
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1.645 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004171
Numer CAS: 375-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-786-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 II