Drukuj
2-Fluoro-5-nitroanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4443-5G PC4443-25G
APOSPC4443-5GEA 0 PLN
APOSPC4443-5G APOSPC4443-25G
2-Fluoro-5-nitroanisole
2-Fluoro-5-nitroanisole
Formuła: C₇H₆FNO₃
Temp. topnienia: 66…71 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07782081
Numer CAS: 454-16-0