Drukuj
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
PC4439-1G PC4439-25G PC4439-5G
APOSPC4439-1GEA 110 PLN
APOSPC4439-1G APOSPC4439-25G APOSPC4439-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₅H₅F₃N₂
Temp. Wrzenia: 117 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 89…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156058
Numer CAS: 10010-93-2